- Model:Image Xpress Nano
- Omschrijving:Beeldvormingssysteem met MetaXpress software
- Seq:001
- VPE:1
Met de ImageXpress Nano kunnen onderzoekers sneller betere gegevens verkrijgen via automatische microscopie om experimenten uit te breiden tot evaluaties met meerdere objectglaasjes of met microplaten.
- Leg hoogkwalitatieve beelden vast en verzamel meer relevante kwantitatieve gegevens
- Configureer het toestel met de filters en lenzen van uw voorkeur
- Optie met doorvallend licht voor beeldvorming van niet-gemerkte monsters
- Optie voor incubatie van monsters - temperatuur, vochtigheid, CO₂ - ter beschikking gesteld via onze milieucontrolefunctie
Dankzij automatische microscopie kunnen onderzoekers hun experimenten uitbreiden met microscopische evaluaties met meerdere objectglaasjes of met microplaten: de ImageXpress Nano beschikt over een halfgeleider lichtengine met een lange levensduur en optische onderdelen om op een betrouwbare manier de juiste assaygevoeligheid te bieden. De gebruiksvriendelijke software-interface is eenvoudig aan te leren en biedt de mogelijkheid om op afstand beeldvormingsprotocollen te configureren, uit te voeren en analyseresultaten te beoordelen.
Gecombineerd met MetaXpress software voor het verzamelen en analyseren van afbeeldingen met hoge inhoud, is de ImageXpress Nano een end-to-end oplossing om afbeeldingen te interpreteren, gegevens te begrijpen en ideeën te verkennen.