Multi-element standard solution 6 for ICP, TraceCERT®
Multi-element standard for 23 elements, 100 mL
Leverancier: Merck
Multi-element standard solution 6 for ICP, TraceCERT®
Catalogus # 43843-100ML
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
This standard solution is intended for use as a certified reference material for ICP/AAS.
Multi element standards for Al, Sb, Ba, Pb, B, Ca, Cd, Cr, Co, Fe, K, Cu, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Si, Ti, V and Zn at 100 mg/ml in 5% nitric acid and ≤0,1% hydrofluoric acid.
Certificeringen: Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- VPE:100 mL
- Omschrijving:Multi-element standard for 23 elements
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.