Potassium iodate 0.05 M in aqueous solution
Catalogus # REGEPI2005F
Leverancier: REAGECON
CAS-nummer:
Specificaties
- VPE:1 L
- Seq:5037
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Molarity:0,05 M
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:214 g/mol
CAS-nummer:7758-05-6
Formule:KlO₃
MDL-nummer:MFCD00011406