VWR® Traceable®, Digitale thermo-/hygrometer
Catalogus # 620-1673
Leverancier: VWR Collection
Specificaties
- Meetbereik:0…50 °C; 20 - 90% RH
- Resolutie:0,1 °C; 1,0% RH
- b×d×h:59×108×15 mm
- Juistheid:±1,0 °C; ±5,0% RH
- VPE:1
Specificaties
Over dit artikel
Deze monitor met thermometer/klok/vochtigheid biedt tegelijkertijd drie weergaven: tijd, temperatuur en vochtigheid. Interne sensoren voor gebruik in afzuigkappen en opslagruimten.
- Functie voor wissen van geheugen
- Geheugen voor minimum-/maximumwaarden
- Hoogste en laagste meetwaarden kunnen uit het geheugen worden opgevraagd
W×D×H: 59×108×15 mm
Certificate indicates traceability to standards provided by NIST.
Certificeringen: Certificaat geeft de traceerbaarheid naar de NIST-normen aan. Kalibratie conform ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
Levering: wordt geleverd met Traceable®-kalibratiecertificaat, ingebouwde standaard en AAA-batterij.