VWR® RM 10, vochttester
Catalog # 620-1956
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Model:RM 10
- Omschrijving:Moisture tester
- VPE:1
Specifications
About this item
Met de RM 10 is vochtdetectie mogelijk achter keramische tegels en/of diverse wand- of vloerbedekkingen, in hout tot een diepte van 3 cm en in beton of wasvloer tot 4 cm.
- Gemakkelijke en snelle vochtbeoordeling, niet-destructieve meting
- De weergegeven waarden per „cijfer“ zijn relatief, zodat waarden kunnen worden vergeleken
- Om vocht op oppervlakken te controleren – Geen injectie in het meetobject nodig
Geschikt voor snelle bepaling van vocht, bijvoorbeeld bij makelaars, vastgoedbeheer, huiseigenaren, architecten, bouwdeskundigen, aannemers.
Caution: Dit is een indicator voor een snelle schatting – Vervangt geen precisie-instrumenten zoals de RM 20.