Orders LinkContactUsLinkComponent
Connection stopper
Connection stopper
Connection stopper for distribution heads with connection pipe Ø 32,7 mm
Catalogus # 458-2357
Leverancier:   GERHARDT
Connection stopper
Catalogus # 458-2357
Leverancier:  GERHARDT
Connection stopper
Connection stopper for distribution heads with connection pipe Ø 32,7 mm
Price
131,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This connection stopper is made from viton and is suitable for distribution heads with connection pipe Ø 32,7 mm.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Connection stopper for distribution heads with connection pipe Ø 32,7 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.