Finasteride 98%
: N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-en-17beta-carboxamide
- :98319-26-7
- :C₂₃H₃₆N₂O₂
- :MFCD00869737
- :372.55 g/mol
- :252…254 °C
- :Vriezer
: N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-en-17beta-carboxamide
- :98319-26-7
- :C₂₃H₃₆N₂O₂
- :MFCD00869737
- :372.55 g/mol
- :252…254 °C
- :Vriezer
- Appearance:White to beige Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.5 %
- HPLC:≥97.5 %
Product Family Options
- VerpakkingVPE
Specifications
Cat. No.ACRO458000010Specifications
Cat. No.ACRO458000050
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.