Orders LinkContactUsLinkComponent
Methyl orange solution 0,1%
Methyl orange solution 0,1%
250 mL
Catalogus # LOVI419436
Leverancier:   Lovibond
Methyl orange solution 0,1%
Catalogus # LOVI419436
Leverancier:  Lovibond
CAS-nummer:  547-58-0
Methyl orange solution 0,1%
250 mL
CAS-nummer:  547-58-0
Price
16,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
  • CAS-nummer:547-58-0
  • Formule:C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
  • MDL-nummer:MFCD00007502
  • Molecular Weight:327.34 g/mol
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    250 mL
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.