Orders LinkContactUsLinkComponent
Box for Slides or Microplates
Voor 30 objectglaasjes of 5 platen, doorschijnend, 120×41×85 mm
Catalogus # GLWAK30
Leverancier:   GLW
Box for Slides or Microplates
Catalogus # GLWAK30
Leverancier:  GLW
Box for Slides or Microplates
Box for Slides or Microplates
Voor 30 objectglaasjes of 5 platen, doorschijnend, 120×41×85 mm
Price
7,86 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This slide box with 30 compartments and a fixed blade can provide a secure hold for slides or microplates.
  • Standard slides or microtitre plates (MTP)
  • Can be used into freezers down to –90 °C
  • Lid and safety seals can prevent the unauthorised access
It is suitable for storing, transporting, freezing as well as autoclaving the samples.
 : Supplied with snap lock lid and safety seals.
Specificaties
  • Uitw. b×d×h:
    120×41×85 mm
  • Kleur:
    doorschijnend
  • Omschrijving:
    Voor 30 objectglaasjes of 5 platen
  • Seq:
    007