Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Sluitingen
Flesdoppen
Tamper evident caps for allround bottles
Tamper evident caps for allround bottles
Tamper evident caps for allround bottles
MUEL14.016.56
:
MUELLER KREMPEL
Tamper evident caps for allround bottles
MUEL14.016.56
:
MUELLER KREMPEL
Omschrijving:
Tamper evident closure with mounted casting ring for openings according to DIN-18
VPE:
100