Orders LinkContactUsLinkComponent
Clamp holder
Clamp holder
Clamp holder, 11 - 22
Catalog # HACH32600
Supplier:   Hach
Clamp holder
Catalog # HACH32600
Supplier:  Hach
Clamp holder
Clamp holder
Clamp holder, 11 - 22
Price
52,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Clamp holder for rods or pipes between 11 and 22 mm diameter in any type of right-angle clamp setup (horizontal or vertical).
Comes with two 45° angle ribbed thumb screws.
Caution: Not recommended for use with support ring stands.
Specifications
  • Spanwijdte:
    11 - 22
  • Omschrijving:
    Clamp holder
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.