Square scoops, PharmaScoops®
Square scoops, handle and body: 316 stainless steel; body length 190 mm, 1500 ml, 315 mm, 160 mm
Catalogus # SAMPA366-1
Leverancier: Sampling Systems
Ga naar:
Product Details & Documents
The square scoops made from 316 stainless steel are ideal for dispensing and sampling powders and granules along flat surfaces.
- Heavy duty construction
- Hygienic crevice free construction
- Satin finish
- Radiused corners for easy cleaning
Specificaties
- Breedte:160 mm
- Capaciteit:1500 ml
- Omschrijving:Square scoops, handle and body: 316 stainless steel; body length 190 mm
- Lengte:315 mm
- Seq:1
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.