Orders LinkContactUsLinkComponent
Empty racks for tipfill system, Qualitix®
Empty racks for tipfill system, Qualitix®
Leverancier:   Socorex Isba
Empty racks for tipfill system, Qualitix®
Leverancier:  Socorex Isba
Certificaten
Empty racks for tipfill system, Qualitix®
Empty racks for tipfill system, Qualitix®
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
These empty racks are designed to be used with Qualitix® tipfill packs.
  • Racks have smooth rounded edges and ergonomic snap latch that won’t catch gloves
  • Transparent lid enables instant view of content
  • Empty racks are re-usable and autoclavable
Product Family Options
Productinformatie
  • Beschikbaarheid
    Price
  • SOCO3070.0210ER
    Empty rack for 10/200 µl tips, to be used with tipfill system
    Empty rack for 10/200 µl tips, to be used with tipfill system
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 37,70 €
    37,70 €
    1 * 10 ST
       37,70 €
  • SOCO3070.1000ER
    Empty rack for 1000 µl tips, to be used with tipfill system
    Empty rack for 1000 µl tips, to be used with tipfill system
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - 32,30 €
    32,30 €
    1 * 6 ST
       32,30 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.