Ribbons for R6000 printer
Printer ribbon, 6000 series, R6000 printer, zwart
Catalogus # BRDY148128
Leverancier: Brady
Ga naar:
Product Details & Documents
Black coloured halogen-free resin formulated ribbon mainly used in printer specific catridge.
- Automatic label formatting with smart cell technology and easy loading
- Abrasion-resistant
- Heat-resistant
- Solvent-resistant
- Length: 22860 mm
- Width: 50.8 mm
Compatibility: for use with printer BMP®61 labelling system, BradyPrinter™ M611.
Materials: resin
Documents
TDS Brady R600 Halogen Free Series Thermal Transfer Ribbon
Technische fiche
Specificaties
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Printer ribbon, 6000 series
- Voor:R6000 printer
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.