UV/Vis spectrofotometer, photoLab® 7600
705-0922
: WTW
- Model:7600
- Meetbereik:190 - 1100 nm
- Lichtbron:Xenon flitslamp
- Omschrijving:UV/VIS-spectrofotometer
- Scanning speed:700 - 2000 nm/min in 1, 2, 5, 10 nm steps of wavelength range
- b×d×h:404×314×197 mm
- Golflengtebereik:190 - 1100 nm
- Nauwkeurigheid golflengte:±0,5 nm
- Aflezing:Backlit 7” colour display for extensive graphical evaluation
- Interfaces:2× USB, Ethernet
- Meetmodi:Absorbance, % transmission, concentration, spectrum, kinetics, OptRF
- Aantal methoden:Over 200 pre-programmed methods, 1000 user-defined methods, 20 profiles for kinetics and spectra, comprehensive programming options
- Detectietechnologie:Monochromator with grating and step motor / reference beam
- Scan:700 - 2000 nm/min, Scans in 1, 2, 5, 10 nm steps of wavelength range
- Spectrale bandbreedte:4 nm
- Opslagcapaciteit:5000; 500 spectra (300 - 900 nm); 400 kinetics with 150 values
- Gewicht:4,5 kg
- VPE:1
De pHotoLab® 7600 combineert routineanalyse met spectrale analyse en de baanbrekende OptRF-procedure.
- Baanbrekende meetprocedure 'OptRF', reagensvrij voor CZV, nitraat en nitriet in het UV-bereik
- Helder kleurenscherm voor ondersteuning van de bediening
- Programmeerinstrumenten voor meervoudige stappen en meerdere golflengtes
- PhotoLab® color+data management inbegrepen
- Routineanalyse met barcodeherkenning en automatische aanpassing van het meetbereik voor alle cuvetmaten
De belangrijkste parameters, CZV, nitraat en nitriet van rioolwatermonsters van de uitlaat kunnen eenvoudig en direct worden gemeten via de optische reagensvrije meting (OptRF) in het UV-bereik. Pipetteer het monster in de cuvet, plaats het in de meter en lees het resultaat af. Handige manier voor bewaarmonsters of een snelle controle zonder ontbinding.
: CIE-conform en andere kleurmeetopties met optioneel PC softwarepakket photoLab® color+Data spectral.