Avantor® ACE® HILIC-N, HPLC/UHPLC Columns, Analytical
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
Avantor® ACE® HILIC-N columns have been designed specifically for HILIC applications and are especially useful for the separation of polar analytes. These columns are part of a suit of 3 proprietary HILIC columns (HILIC-A, HILIC-B and HILIC-N) developed to enable chromatographers to achieve reproducible and successful HILIC separations using a systematic approach to method development.
- Proprietary polyhydroxy neutral character HILIC phase
- Compatible with all manufacturers’ HPLC/UHPLC systems
- Excellent column performance, inertness and robustness
- Simplified and structured approach to successful HILIC separations
- Available in a range of particle sizes and column dimensions including UHPLC/HPLC rated hardware formats
Ordering information: HILIC method development kits, HILIC method development guide and flowchart are available on request.
Specifications
- Catalog No:
- HILN-5-1046U
- HILN-5-0103GD
- HILN-3-0303U
- HILN-5-1003U
- HILN-3-2546U
- HILN-3-2503U
- HILN-3-2502U
- HILN-3-1546U
- HILN-3-1503U
- HILN-3-1502U
- HILN-5-3020
- HILN-5-3030
- HILN-5-2520
- HILN-5-2530
- HILN-5-1520
- HILN-5-7520
- HILN-5-1530
- HILN-17-GD2U
- HILN-3-0102GD
- HILN-17-1003U
- HILN-17-1002U
- HILN-5-1002U
- HILN-5-7530
- HILN-17-7502U
- HILN-17-0503U
- HILN-17-0502U
- HILN-3-1046U
- HILN-3-1003U
- HILN-3-1002U
- HILN-5-2546U
- HILN-5-2503U
- HILN-5-2502U
- HILN-5-0546U
- HILN-5-0503U
- HILN-5-0502U
- HILN-3-7503U
- HILN-5-0510
- HILN-5-0520
- HILN-17-D1002
- ACETHILN-3-0103GD
- HILN-5-1546U
- HILN-5-1503U
- HILN-5-1502U
- HILN-3-0546U
- HILN-3-0503U
- HILN-3-0502U
- HILN-5-1510
- HILN-5-1220
- HILN-5-1010
- HILN-5-1020
- HILN-5-1030
- HILN-5-0530
- Environmentally Preferable:
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Koolstofgehalte:
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- 7%
- Endcapping:
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- pH-bereik:
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- Oppervlakte:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- Milieu certificering:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together