Orders LinkContactUsLinkComponent
Combination padlock
Combination padlock
zilver, 44,5×18,5×80 mm
Catalog # BRDY101963
Supplier:   Brady
Combination padlock
Catalog # BRDY101963
Supplier:  Brady
Combination padlock
Combination padlock
zilver, 44,5×18,5×80 mm
Price
25,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Compact and lightweight lock made of die-cast material with 4-digit resettable code. The shackle is made of steel.
Shackle diameter: 6,50 mm
Shackle height: 26,00 mm
Shackle width: 19,50 mm
Specifications
  • Kleur:
    zilver
  • b×d×h:
    44,5×18,5×80 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.