Waste bin, PUSH
zilver, Roestvrij staal, 30 L, 305×540 mm
Catalogus # 134-0508
Marketsource
Leverancier: KAISER PLUS KRAFT K K
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel, galvanised inner bin.
- Floor protection ring made from plastic
- Durable, black plastic hood with selfclosing access flap
Specificaties
- Ø×h:305×540 mm
- Capaciteit:30 L
- Kleur:zilver
- Materiaal:Roestvrij staal
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.