Salpeterzuur 2 M HNO3 (2N) volumetrische oplossing, Fluka™
35278-1L
:
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:1 L
- Seq:5037
- Factor:0.999 - 1.001
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
:
:63.01 g/mol
:100 °C
:1.065 g/cm³ (20 °C)
:Kamertemperatuur
:2031
:8,II
:GHS05
:7697-37-2
:HNO₃
:MFCD00011349