VWR®, Laboratoriummat, silicone
Catalog # 111-9200
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Kleur:Lila
- l×b:350×600 mm
- Dikte:2 mm
- VPE:1
Specifications
About this item
De herbruikbare, milieuvriendelijke lab mat is een economische oplossing om laboratoriumwerkbladen proper te houden en te beschermen tegen vlekken, morsen en slijtage. De lab mat is gemaakt van duurzame, FDA-goedgekeurde siliconen die zorgen voor een vlekbestendig en afwasbaar werkoppervlak. Het is chemisch inert en reageert niet met de meeste chemicaliën.
- Beschermt laboratoriumwerkbladen tegen hete voorwerpen tot 200 °C
- Groot anti-slip en geluidsdempend werkoppervlak
- Lip-ontwerp rond de buitenrand van de mat zorgt ervoor dat lekken opgevangen worden
- Afwasbaar in de wasbak of vaatwasser met standaard ontsmettingsmiddelen waardoor reinigen eenvoudig is en de mat veelvuldig gebruikt kan worden
- Mat kan opgerold worden voor eenvoudige opberging
- Autoclaveerbaar bij 121 °C gedurende 15 minuten
De lab mat kan gebruikt worden met voorwerpen zoals centrifuges, vortexmengers, verwarmingsplaten, roerders, pipetten en zoveel meer. Ideaal voor elk type laboratorium en meer gespecialiseerde ruimtes zoals koude kamers, cleanrooms, steriele suites en ruimtes waar hoge steriliteit een vereiste is.