ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, USB-gegevensregistratie DUAL Thermo-Hygrometer, Excursie-trac
VWR® Traceable®, USB-gegevensregistratie DUAL Thermo-Hygrometer, Excursie-trac
  620-2629
undefined
VWR® Traceable®, USB-gegevensregistratie DUAL Thermo-Hygrometer, Excursie-trac
  620-2629
  • Nauwkeurigheid:
    ±0,4 °C *
    ±3% (5 - 75%); ±5%**
  • Geheugen:
    Rolling memory structure
    Memory capacity of 525 504 humidity and temperature observations
  • Resolutie:
    0,1 °C *
    0,1% **
  • Omschrijving:
    Dataloggende DUAL USB-hygrometer, Traceable® excursion trac met omgevingssensor (intern en extern)
  • Model:
    Traceable® excursion trac
  • Gewicht:
    141,75 g
  • VPE:
    1
De VWR® Traceable® Excursion Trac USB datalogging DUAL-hygrometer met rollende geheugenstructuur bewaakt de temperatuur- en vochtigheidsmetingen in het laboratorium met zowel interne als externe sensoren.
  • Geheugencapaciteit van 525.504 vochtigheids- en temperatuurwaarnemingen
  • Vier kalibratiepunten (25 °C en 50% RH voor zowel interne als externe sensoren)
  • Temperatuurbereik: 0 tot 65 °C (interne sensor), −20 tot +70 ˚C (externe sensor)
  • Vochtigheidsbereik: 0 tot 95% niet-condenserend (interne en externe sensor)
  • LCD toont de huidige temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden, samen met de minimum- en maximumwaarden voor elke parameter
  • Bewaakt temperatuur- en vochtigheidsmetingen met door de gebruiker aanpasbare logintervallen van 1 minuut tot 12 uur
  • Statusindicatoren: Indicatie batterij bijna leeg, geheugengebruik in procenten (afgerond op 0,1%), resterende dagen tot het geheugen vol is onder het huidige loginterval, USB LCD-symbool geeft de downloadstatus van gegevens aan, knipperende LCD-symbolen en geluidsalarmen
Hi/Lo-alarmen en tijd-/datumstempels: Er kunnen unieke alarminstellingen worden geprogrammeerd voor beide parameters: vochtigheid en temperatuur. De alarmtrackingfunctie slaat elke alarmgebeurtenis in het geheugen op, met details over wanneer de alarmstatus zich heeft voorgedaan en wanneer het apparaat weer binnen bereik is gekomen. Alarmstatusindicatoren omvatten visuele LED's, audiowaarschuwingen en knipperende LCD-segmenten. Gegevens voor maximaal 30 verschillende alarmgebeurtenissen kunnen worden opgehaald, waarbij de meest actuele gebeurtenis op het display kan worden weergegeven.
Slim alarm signaleert 'buiten bereik'-omstandigheden: Wanneer een toestand 'buiten bereik' wordt waargenomen voor temperatuur of vochtigheid, wordt het slimme alarm geactiveerd. Slim alarm beschikt over visuele en hoorbare indicatoren die continu een signaal afgeven totdat het wordt bevestigd, zelfs als de parameter terugkeert naar het niet-alarmbereik.
USB-gegevensoverdracht: Met deze datalogging-hygrometer kunnen opgenomen gegevens in CSV-formaat worden overgedragen van de thermometer naar pc/Mac met een USB-flashstation (niet meegeleverd). Voor deze thermometer is geen specifieke software nodig en gegevens kunnen uit het geheugen worden verwijderd. Elk apparaat heeft een unieke ID waardoor meerdere units op dezelfde locatie kunnen worden gebruikt.
Functies voor gegevensregistratie: Houd metingen 's nachts, in het weekend of gedurende een willekeurige periode bij met een doorlopend datalogboek. Door de gebruiker gedefinieerd interval voor gegevensregistratie van één observatie/minuut tot één observatie/12 uur. De geheugencapaciteit bewaart ongeveer een jaar aan opgenomen gegevens bij gebruik van intervallen van 1 minuut en langer bij gebruik van grotere intervallen.
Note: Please note that the * indicates the value for temperature and ** the value for humidity
 : Meerpuntskalibratie op een individueel genummerd Traceable®-certificaat dat nauwkeurigheid garandeert van een ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibratielaboratorium geaccrediteerd door A2LA. Het geeft de traceerbaarheid van metingen naar de SI-eenheden aan via NIST of andere erkende nationale meetinstituten (NMI) die de CIPM Mutual Recognition Agreement hebben ondertekend.
 : Geleverd met roestvrijstalen sonde(s), standaard, VELCRO®, magnetische strips, muurbevestiging, universele AC-adapter, Traceable®-certificaat en batterijen.
 : Geeft de temperatuurwaarde aan
Geeft de vochtigheidswaarde aan