ContactUsLinkComponent
VWR® Nano™, Digitale timer, twee kanalen
VWR® Nano™, Digitale timer, twee kanalen
Catalogus # 609-0221
Leverancier:  VWR Collection
undefined
VWR® Nano™, Digitale timer, twee kanalen
Catalogus # 609-0221
Leverancier:  VWR Collection
Specificaties
  • Kleur:
    wit
  • Omschrijving:
    Digitale timer, twee kanalen Nano™
  • b×d×h:
    64×22×51 mm
  • Juistheid:
    0,01 %
  • VPE:
    1
Specificaties
Over dit artikel
Deze digitale timer weergeeft de aftellende alarmtijd/stopwatch (optellende) tijd of een 12/24-uren klok.
  • Tijdcapaciteit: 23 uren, 59 minuten en 59 seconden op twee timerkanalen
  • Tijdsresolutie: 1 seconde
  • De grote cijfers (1 cm hoog) kunnen gelezen worden van op 3 m afstand
  • Het alarm met een hoog geluidsniveau gaat gedurende één minuut af
  • Het tweekanaals geheugen laat de weergave automatisch terugkeren naar de oorspronkelijk geprogrammeerde tijd
Gewicht: 71 g
Certificeringen: Levering met certificaat met serienummer uitgegeven door een kalibratielaboratorium volgens ISO 17025 en gecertificeerd door A2LA voor de traceerbaarheid volgens NIST-normen (National Institute of Standards and Technology)
Levering: Geleverd met batterij, clip/uitklapbare standaard, magnetische achterkant en-certificaat.