Natriumhydroxide, J.T.Baker®
1.000 L
Catalogus # 2632-40
Leverancier: Avantor
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Caustic soda
- CAS-nummer:1310-73-2
- Formule:NaOH
- MDL-nummer:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- UN:1823
- ADR:8,II
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Assay (NaOH):16.0 - 18.0 %
- Appearance (clear, colorless liquid):passes test
- Identification (Na):passes test
- Sodium Carbonate (Na2CO3):max. 0.6 %
- pH at 25°C:min. 11.0
- Trace Impurities (in ppm)Chlorides (as Cl):max. 50
- Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe):max. 10
- Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb):max. 20
- Trace Impurities (in ppm) Sulfate (SO4):max. 50
Specificaties
- VPE:1.000 L
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.