Orders LinkContactUsLinkComponent
Polysorbate 20, J.T.Baker®
Polysorbate 20, J.T.Baker®
Leverancier:   Avantor
Polysorbate 20, J.T.Baker®
Leverancier:  Avantor
Certificaten
Polysorbate 20, J.T.Baker®
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
  • CAS-nummer:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL-nummer:MFCD00165986
  • Dichtheid:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:500-018-3
Documents
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    Passes Test
  • Identification (by IR):
    Passes Test
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle, amber, narrow mouth
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 399,09 €
    399,09 €
    1 * 500 mL
       399,09 €
  • Glass bottle, amber, narrow mouth, PVC-coated
    4 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 L
    1 * 4 L