Formalin solution 10%, BAKER, neutralised, J.T.Baker®
20 L
Leverancier: Avantor
Formalin solution 10%, BAKER, neutralised, J.T.Baker®
Catalogus # 7385.9020
Leverancier: Avantor
CAS-nummer: 50-00-0
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Paraformaldehyde aqueous solution, Formaldehyde, Methylaldehyde, Formol
- CAS-nummer:50-00-0
- Formule:CH₂O
- MDL-nummer:MFCD00003274
- Molecular Weight:30.03 g/mol
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- UN:2209
- ADR:8,III
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificatie testresultaten
- Formaldehyde (HCHO):38 - 42 g/l
- pH bij 25°C:6,8 - 7,2
Specificaties
- VPE:20 L