ContactUsLinkComponent
Methyleenchloride ≥99.8% stabilised, ChromAR® for HPLC, Macron Fine Chemicals™
  6714-25
 :  
undefined
Methyleenchloride ≥99.8% stabilised, ChromAR® for HPLC, Macron Fine Chemicals™
  6714-25
 :  
  • VPE:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Assay (GC) :
    ≥99.8%
  • Water (KF) :
    ≤ 0.02 %
  • Titrable Acid (meq/g) :
    ≤ 0.0005
  • Residue after Evaporation :
    ≤ 0.0005 %
  • 235 nm :
    ≤ 0.5
  • 240 nm :
    ≤ 0.2
  • 250 nm :
    ≤ 0.07
  • 260 nm :
    ≤ 0.01
  • UV Cut-off :
    ≤ 229 nm
  • Stabiliser (Amylene) :
    ~50 ppm
 :
 :84.93 g/mol
 :39,8 °C (1013 hPa)
 :Kamertemperatuur
 :1593
 :6.1,III
 :GHS08
 :GHS07
 :75-09-2
 :CH₂Cl₂
 :MFCD00000881