Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscope slides
Microscope slides
Microscope slides with ground edges and white end
Catalogus # KLINPR-001
Leverancier:   KLINIPATH
Microscope slides
Catalogus # KLINPR-001
Leverancier:  KLINIPATH
Microscope slides
Microscope slides with ground edges and white end
Price
207,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2.500 ST
Product Details & Documents
Microscope slides specially designed for use with printers.
  • Ground edges
  • Frosted ends
Colour: White
Specificaties
  • Omschrijving:
    Microscope slides with ground edges and white end
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.