Chemisch bestendige handschoenen, Showa 3415
: Showa
These seamless knitted gloves with flexible, consistent neoprene coating provide protection against a wide range of chemicals, including acids, caustics, solvents, grease and oil.
- Fully coated
- Rough particle grip
- Gauntlet cuff for protection of the forearm
Recommended industries: Mechanical, automotive, petrochemical.
: EN 388:2016 (3031X), EN ISO 374-1 Type A (AJKLMT), EN ISO 374-5; Cat. III
- Catalog No:
- 112-5783
- 112-5781
- 112-5782
- 112-5780
- Model:
- 3415
- 3415
- 3415
- 3415
- Ambidexter/handspecifiek:
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Afwerking:
- Rough particle grip
- Rough particle grip
- Rough particle grip
- Rough particle grip
- Steken per inch (Gauge):
- 15
- 15
- 15
- 15
- Manchetstijl:
- Lang (Gauntlet)
- Lang (Gauntlet)
- Lang (Gauntlet)
- Lang (Gauntlet)
- EN-norm:
- EN 388:2016 (3031X), EN ISO 374-1 Type A (AJKLMT), EN ISO 374-5
- EN 388:2016 (3031X), EN ISO 374-1 Type A (AJKLMT), EN ISO 374-5
- EN 388:2016 (3031X), EN ISO 374-1 Type A (AJKLMT), EN ISO 374-5
- EN 388:2016 (3031X), EN ISO 374-1 Type A (AJKLMT), EN ISO 374-5
Frequently Bought Together