Wegwerpmaskers met deeltjesfilter, FFP3, gezondheidszorg, Aura™ 1883+
Catalog # 111-1525
Supplier: 3M
Specifications
- Type:1883+
- Maat:U*
- VPE:8
- Met ventiel:+
- Klasse:FFP3
Specifications
About this item
Unique FFP3 respirator with two-way protection and added exhalation valve for comfort.
- 3-delig ontwerp voor meer comfort met daarbij het gemak van een afzonderlijk verpakt opvouwbaar product
- Inclusief afgeschermd ventiel op de voorzijde van het ademmasker, om hitte- en vochtvorming bij uitademing te voorkomen
- Voldoet aan de vereisten en tests voor Bacterial Filtering Efficiency (BFE) en spatbestendigheid
- Rode kleurgecodeerde bandjes duiden het FFP3-beschermingsniveau aan
Certifications: Het hoogste beschermingsniveau. Vastgestelde beschermingsfactor = 20
Caution: *Past altijd