Wegwerpmaskers met deeltjesfilter, FFP3, 8833
Catalog # 111-0451
Supplier: 3M
Specifications
- Type:8833
- Maat:U*
- VPE:10
- Klasse:FFP3
Specifications
About this item
Het robuuste ontwerp van het omhulsel en de schaal van het masker past op de meeste gezichtsvormen en -afmetingen en behoudt de vorm tijdens het gebruik. De uitstekende pasvorm wordt geleverd door de convexe vorm, neusclip en het ontwerp met twee bandjes.
- Cool Flow™-ventiel voor koele lucht voorkomt een te grote temperatuurstijging en biedt zo comfortabele bescherming, met name in warme en vochtige omstandigheden
- Zacht oppervlak van de afdichtring aan de binnenzijde voor een veilige afsluiting van het gezicht en verhoogd draagcomfort
- Betrouwbare, effectieve bescherming tegen fijne deeltjes
- Comfortabel, lichtgewicht off-the-face ontwerp
- Rode kleurgecodeerde bandjes duiden het FFP3-beschermingsniveau aan
Certifications: EN 149:2001 FFP3, Maximaal gebruiksniveau: Toegewezen beschermingsfactor: 20×WEL (Nominale beschermingsfactor 50×WEL).
Caution: *Past altijd