Oogspoelstations met één flacon
118-1701
- Omschrijving:Oogspoelstation met 1×500 ml oogspoeling
- Environmentally Preferable:
- VPE:1
Houder voor wandmontage bevat 1×500 ml oogspoeling compleet met pictogram. Bijzonder geschikt voor werkplaatsen waar spoelen ter plaatse vereist is.
Rinsing time: ~5 minutes
W×D×H wall holder: 80×57×35 mm
W×D×H pictogram: 90×3×300 mm.