Orders LinkContactUsLinkComponent
Alkaline detergent, RBS A 285 SOLID PF
Alkaline detergent, RBS A 285 SOLID PF
Alkaline detergent, RBS A 285 SOLID PF, 11.4 (0.3%)
Catalogus # CHEPRBSA285SOLIDPF
Leverancier:   CHEMICAL
Alkaline detergent, RBS A 285 SOLID PF
Catalogus # CHEPRBSA285SOLIDPF
Leverancier:  CHEMICAL
Alkaline detergent, RBS A 285 SOLID PF
Alkaline detergent, RBS A 285 SOLID PF
Alkaline detergent, RBS A 285 SOLID PF, 11.4 (0.3%)
Price
87,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 4,5 kg
Product Details & Documents
High performance alkaline detergent in powder form for use in washing machine - labwashers.
  • Phosphate-free
  • High detergency power
  • Low working concentration
RBS A 285 SOLID PF is recommended for cleaning glassware and laboratory equipment in automatic washing machine - labwashers having dispensing compartment for powdered detergent. It efficiently removes organic and biological residues, distilation residues etc.
Bestelinformatie: Available in box of 2 × 4,5 kg. Please contact Avantor for details.
Let op: Not recommended for use on white metals.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Alkaline detergent, RBS A 285 SOLID PF
  • pH-bereik:
    11.4 (0.3%)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.