VWR® pHenomenal® Geleidbaarheidscel
Catalog # 663-0147
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Geleidbaarheid:10 µS/cm - 20 mS/cm
- Aansluiting:8-pins, 1,5 m kabel
- Ø×L:15,3×120 mm
- Type:pHenomenal® CO11
- Omschrijving:pHenomenal® CO11, 2-polig, grafiet, geïntegreerde NTC 30
- Materiaal:Epoxy
- Seq:01
- VPE:1
- Temperatuur:0...+80 °C
- Celconstante:0,84 cm-1
Specifications
About this item
Delivery information: Inclusief geleidbaarheidssensor en handleiding.