Vervangschroefdoppen, PP, voor flessen met brede hals, serie 303/307
Catalogus # 215-3325
Leverancier: Kautex
Specificaties
- Voor:Flessen met brede hals, 250 ml serie 303 PP en flessen met middellange hals, 500 ml serie 307
- Schroefdraad:40 mm
- Seq:08
- VPE:1
- Voor flessen:250/500 ml
Specificaties
Over dit artikel
Natuur PP.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 121 °C (20 minuten), langer gebruik 100 °C
- Lekvrij
De doppen zijn uitsluitend geschikt voor de flessen 215-9044 t/m 215-9047.