Sodium pyruvate solution 100 mM with 8.5 g/L NaCl cell culture reagent, Corning®
Catalogus # 25-000-CI
Leverancier: Corning
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:6
- Seq:2455
- Info VPE:6 x 100 ml
Specificaties
Specificatie testresultaten
- pH:6.0 ± 1.0
- Osmolality:400 ± 100 mOsm/Kg H20
- Endotoxin:< 0.25 EU/ml@ 1:100
- Mycoplasma:Tested Negative
- Sterility :Pass
- Cell Growth:Pass
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:110.04 g/mol
Temperatuur bij opslag:Koelkast
CAS-nummer:113-24-6
Formule:CH₃COCOONa
MDL-nummer:MFCD00002586