Orders LinkContactUsLinkComponent
Monsterdompelaar
Monsterdompelaar, PP, 1828 mm, 500 ml
  HACH2929302
 :   Hach
Monsterdompelaar
  HACH2929302
 :  Hach
Monsterdompelaar
Monsterdompelaar
Monsterdompelaar, PP, 1828 mm, 500 ml
96,20 €
1 * 1 ST
Sampler-dipper met PP-bekers voor het nemen van monsters uit tanks, vaten, stromen, vijvers, meren.
  • Twee schenktuiten
  • Bekers met schroefdraad die op het handvat worden geschroefd
  • Bekers zijn autoclaveerbaar bij 121 °C
De uiteinden van de dipper zijn verzegeld voor eenvoudige reiniging en bevatten een haak om op te hangen.
 : Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
  • Capaciteit:
    500 ml
  • Omschrijving:
    Monsterdompelaar
  • Lengte:
    1828 mm
  • Materiaal:
    PP