Orders LinkContactUsLinkComponent
Chemists spatulas
Chemists spatulas
230 mm, 130 mm, 20 mm
Catalogus # HAMMHSN218-13
Leverancier:   HAMMACHER KARL
Chemists spatulas
Catalogus # HAMMHSN218-13
Leverancier:  HAMMACHER KARL
Chemists spatulas
Chemists spatulas
230 mm, 130 mm, 20 mm
Price
29,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pharmacist's spatula with stainless steel blade and metal handle.
Specificaties
  • Lengte:
    230 mm
  • Seq:
    05
  • Breedte blad:
    20 mm
  • Lengte blad:
    130 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.