Corning® Trypsin
6
Leverancier: Corning
Ga naar:
Product Details & Documents
0,25% Trypsin in HBSS (Hank’s Balanced Salt Solution) without calcium and magnesium.
- Porcine parvovirus tested
- 6×100 ml
Trypsin is an enzymatic reagent that is used to release adherent cells from tissue plates for passaging. This offering contains trypsin at a concentration of 0,25%.
Documents
Specificaties
Specificaties
- VPE:6
- Cat. No.:25-050-CI
- Enzym naam:Trypsin
- CAS No.:9002-07-7
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.