Orders LinkContactUsLinkComponent
CryoMill
CryoMill
Catalogus # 412-0232
Leverancier:   Retsch GmbH
CryoMill
Catalogus # 412-0232
Leverancier:  Retsch GmbH
CryoMill
Price
12 410,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
De CryoMill is speciaal ontworpen voor cryogeen malen en is ideaal voor kunststoffen, temperatuurgevoelige materialen of monsters met vluchtige componenten. Tot de toepassingsgebieden behoren celafscheiding en cryogeen, nat en droog malen van hard, middelharde, zachte, broze, elastische of vezelige materialen. De maalbeker wordt voor en tijdens het koelproces voortdurend met vloeibaar stikstof tot –196 °C gekoeld door het geïntegreerde koelsysteem.
  • Maximale eindfijnheid ca. 5 μm door impact en wrijving
  • Snel en efficiënt cryogeen malen bij –196 °C. Dankzij het geïntegreerde koelsysteem en de optionele automatische vuloptie is er geen handmatige koeling vereist
  • Uitstekend reproduceerbare maalresultaten
  • Programmeerbare koel- en maalcycli, en digitale parameterinstelling
  • Kan ook zonder koeling worden gebruikt, zodat de maler geschikt is voor een grote verscheidenheid aan toepassingen
Het monster wordt breekbaar gemaakt en eventuele vluchtige componenten blijven behouden. De maalparameters kunnen worden opgeslagen, wat de uitvoering van routinetaken vereenvoudigt. Op het LED-display wordt de huidige bedrijfsstatus weergegeven: koelen en/of malen. Het werkingsprincipe voor verkleining is hetzelfde als bij de MM 400. Met een trillingsfrequentie van maximaal 25 Hz kan de CryoMill de meeste materialen in enkele minuten op effectieve wijze malen. Het monster wordt hoofdzakelijk door impact gemalen maar ook door wrijving, zodat een aanzienlijk fijnere maling wordt verkregen dan bij andere cryogene molens. De CryoMill is voorzien van één maalstation voor maalbekervolumes van 25 ml, 35 ml en 50 ml. Het is ook mogelijk een adapter** te gebruiken die een maalbeker van 5 ml** bevat.
 : The autofill system and the grinding jars and grinding balls need to be ordered separately.
 : * Afhankelijk van invoermateriaal en configuratie/instellingen van instrument
** Adapter vereist voor gebruik van 2/4 maalbekers, nominaal volume 5 ml
Specificaties
  • Omschrijving:
    CryoMill
  • Seq:
    001
  • Cat. No.:
    412-0232
  • Maalstations:
    1
  • Maximale eindkorrelgrootte:
    ~5 µm
  • Model:
    CryoMill
  • b×d×h:
    385×570×370 mm
  • Voeding:
    100 - 240 V, 50 - 60 Hz
  • Trillingsfrequentie:
    3 - 25 Hz (180 - 1500 min⁻¹)
  • Gewicht:
    46 kg
  • Invoergrootte materiaal:
    <8 mm*
  • Instelling maalduur:
    Digitaal, 30 s - 99 min
  • Max. monstervolume:
    20 ml
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Adapter voor gebruik van 2/4/6 buisjes van 2 ml
    Adapter voor gebruik van 2/4/6 buisjes van 2 ml
    RETS02.706.0303
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 725,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Adapter voor gebruik van 2/4 maalbekers, 5 ml
    Adapter voor gebruik van 2/4 maalbekers, 5 ml
    RETS02.706.0304
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 725,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Verbindingsbuis, inclusief veiligheidsklep (voor LN2-voeding geleverd door de klant)
    Verbindingsbuis, inclusief veiligheidsklep (voor LN2-voeding geleverd door de klant)
    RETS05.871.0001
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 630,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Automatisch vullen met LN2-container en veiligheidsventiel, 50 liter
    Automatisch vullen met LN2-container en veiligheidsventiel, 50 liter
    412-0196
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 8 220,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Pakking voor maalbeker van 35 ml
    Pakking voor maalbeker van 35 ml
    RETS03.111.0290
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 57,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Pakking voor maalbeker van 35 ml van zirkoonoxide
    Pakking voor maalbeker van 35 ml van zirkoonoxide
    RETS03.111.0296
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 57,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Pakking voor maalbeker van 50 ml
    Pakking voor maalbeker van 50 ml
    RETS03.111.0289
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 57,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Adapter for use of 2/4 grinding jars 5 ml
    Adapter for use of 2/4 grinding jars 5 ml
    RETS02.706.0351
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 725,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Adapter for use of 2/4/6 2 ml tubes
    Adapter for use of 2/4/6 2 ml tubes
    RETS02.706.0360
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 725,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Jar wrench for grinding jars
    Jar wrench for grinding jars
    RETS02.486.0005
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 ST - 117,61 €