ContactUsLinkComponent
Water met 0,1% Azijnzuur, LiChrosolv®, hypergrade for LC-MS, Supelco®
Water met 0,1% Azijnzuur, LiChrosolv®, hypergrade for LC-MS, Supelco®
Catalogus # 1.59007.2500
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  
Water met 0,1% Azijnzuur, LiChrosolv®, hypergrade for LC-MS, Supelco®
Catalogus # 1.59007.2500
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specificaties
Over dit artikel
 :
Kokend Pt:100 °C (1013 hPa)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
 :7732-18-5