Spatula, 'V' shape
230 mm, 145 mm, 35 mm
Catalogus # SAMP1095S-150
Leverancier: Sampling Systems
Ga naar:
Product Details & Documents
This V spatula made from stainless steel 316 is ideal for surface sampling of powders and core sampling of viscous material like cheese, pastes and gels.
- Polished finish
- Fully welded, crevice free construction
- ‘V’ shape allows easy discharge of the powders into containers or bags
Documents
SAMP1095S-150_TDS_EN
Fiche technique
Specificaties
- Lengte:230 mm
- Breedte blad:35 mm
- Lengte blad:145 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.