ContactUsLinkComponent
Orion Star™ A329 Multi-Parameter Meter (pH/ISE/Conductivity/DO), Handheld
undefined
Orion Star™ A329 Multi-Parameter Meter (pH/ISE/Conductivity/DO), Handheld
  • Catalog No:
  • 665-0282
  • 665-0281
  • Model:
  • A329
  • A329
  • pH - bereik:
  • –2,000...+20,000
  • –2,000...+20,000
  • pH - resolutie:
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • pH - nauwkeurigheid:
  • ±0,002
  • ±0,002
  • pH - kalibratie:
  • Up to 5 points; Automatic buffer recognition (USA/NIST and DIN)
  • Up to 5 points; Automatic buffer recognition (USA/NIST and DIN)
  • mV - bereik:
  • ±2000,0
  • ±2000,0
  • mV - resolutie:
  • 0,1
  • 0,1
  • mV - nauwkeurigheid:
  • ±0,2 mV or 0,05%
  • ±0,2 mV or 0,05%
  • ISE bereik:
  • 0,0001 - 19900
  • 0,0001 - 19900
  • ISE resolutie:
  • 0,0001 minimum, 1 to 3 significant digits (user selectable)
  • 0,0001 minimum, 1 to 3 significant digits (user selectable)
  • ISE nauwkeurigheid:
  • ±0,2 mV or ±0,05% of reading, whichever is greater
  • ±0,2 mV or ±0,05% of reading, whichever is greater
  • ISE kalibratie:
  • Up to 5 points
  • Up to 5 points
  • ISE eenheden:
  • ppm, M, mg/l, %, ppb, none
  • ppm, M, mg/l, %, ppb, none
  • Geleidbaarheidsbereik:
  • 0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
  • 0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
  • Geleidbaarheidsresolutie:
  • 0,001 μS minimum, auto ranging, up to 4 significant digits
  • 0,001 μS minimum, auto ranging, up to 4 significant digits
  • Geleidbaarheid nauwkeurigheid:
  • ±0,5% of reading ±1 digit
  • ±0,5% of reading ±1 digit
  • Geleidbaarheid celconstante:
  • 0,001 - 199,9 cm⁻¹
  • 0,001 - 199,9 cm⁻¹
  • Geleidbaarheid kalibratie:
  • Up to 5 points
  • Up to 5 points
  • Geleidbaarheid referentietemperatuur:
  • 5/10/15/20/25 °C
  • 5/10/15/20/25 °C
  • Weerstand - bereik:
  • 2 Ω/cm - 100 MΩ/cm
  • 2 Ω/cm - 100 MΩ/cm
  • Weerstand - nauwkeurigheid:
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • Weerstandsresolutie:
  • 1 ohm or 0,1 meg-ohm, auto ranging
  • 1 ohm or 0,1 meg-ohm, auto ranging
  • Zoutgehalte - bereik:
  • 0,06 - 80,00 psu / 0,05 - 42,00 ppt
  • 0,06 - 80,00 psu / 0,05 - 42,00 ppt
  • Zoutgehalte - resolutie:
  • 0,01 psu or 0,01 ppt minimum, auto ranging
  • 0,01 psu or 0,01 ppt minimum, auto ranging
  • Zoutgehalte - nauwkeurigheid:
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • TDS - bereik:
  • 0,001 - 200,0 ppm
  • 0,001 - 200,0 ppm
  • TDS - resolutie:
  • 0,001 ppm minimum, auto ranging, up to 4 significant digits
  • 0,001 ppm minimum, auto ranging, up to 4 significant digits
  • TDS - nauwkeurigheid:
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • TDS - conversiefactor:
  • Linear (0,02 - 9,99)
  • Linear (0,02 - 9,99)
  • DO concentratie:
  • 0 - 90 mg/L (polarographic); 0 - 50 mg/L (RDO)
  • 0 - 90 mg/L (polarographic); 0 - 50 mg/L (RDO)
  • Opgeloste zuurstof - resolutie:
  • 0,1 / 0,01 mg/L
  • 0,1 / 0,01 mg/L
  • Opgeloste zuurstof - verzadiging:
  • 0 - 600 % (polarographic); 0 - 500 % (RDO)
  • 0 - 600 % (polarographic); 0 - 500 % (RDO)
  • DO nauwkeurigheid:
  • Polarographic: ±0,2 mg/l or ±2% of reading, whichever is greater
    RDO: ±0,1 mg/l (up to 8 mg/), ±0,2 mg/l (8 - 20 mg/l), ±10% of reading (up to 50 mg/l)
  • Polarographic: ±0,2 mg/l or ±2% of reading, whichever is greater
    RDO: ±0,1 mg/l (up to 8 mg/), ±0,2 mg/l (8 - 20 mg/l), ±10% of reading (up to 50 mg/l)
  • OD kalibratie:
  • Water-saturated air, air saturated water, manual (Winkler) and zero point
  • Water-saturated air, air saturated water, manual (Winkler) and zero point
  • Opgeloste zuurstof - bereik barometerdruk:
  • Automatic or manual, 450 - 850 mmHg
  • Automatic or manual, 450 - 850 mmHg
  • Temperatuurbereik:
  • –5,0...+105,0 °C (–5,0...+50,0 °C with DO)
  • –5,0...+105,0 °C (–5,0...+50,0 °C with DO)
  • Temperatuurresolutie:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Temperatuurnauwkeurigheid:
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • Temperatuurkalibratie:
  • 1 point temperature offset calibration
  • 1 point temperature offset calibration
  • Temperatuurcompensatie:
  • Automatic or manual
  • Automatic or manual
  • Drukbereik:
  • 400 - 850 mm Hg
  • 400 - 850 mm Hg
  • Drukresolutie:
  • 1 mm Hg
  • 1 mm Hg
  • Aflezing:
  • Graphic LCD with backlight
  • Graphic LCD with backlight
  • Type accu's:
  • 4 AA (included)
  • 4 AA (included)
  • Gebruiksduur accu's:
  • 800 hours
  • 800 hours
  • Voeding:
  • AC adapter or 4 AA batteries
  • AC adapter or 4 AA batteries
  • Conformiteit:
  • IP 67
  • IP 67
  • Geheugen - logboekfunctie:
  • Manual / Automatic with AUTO-READ™
  • Manual / Automatic with AUTO-READ™
  • Geheugen capaciteit:
  • 5000
  • 5000
  • Geheugen:
  • Non-volatile memory preserves data log, calibration log and meter settings
  • Non-volatile memory preserves data log, calibration log and meter settings
  • Talen:
  • English, Spanish, French, Italian, German and Chinese; Portuguese and Korean available with software update
  • English, Spanish, French, Italian, German and Chinese; Portuguese and Korean available with software update
  • IP-klasse:
  • IP 67
  • IP 67
  • Aansluitingen:
  • BNC, pin tip, 8- and 9-pin mini-DIN
  • BNC, pin tip, 8- and 9-pin mini-DIN
  • Uitgangen:
  • RS232, USB
  • RS232, USB
  • Ingang:
  • 3 measuring channels
  • 3 measuring channels
  • Alarm:
  • High/low limit alarm, calibration due alarm
  • High/low limit alarm, calibration due alarm
  • Aantal kanalen:
  • 3
  • 3
  • Kalibratie:
  • pH with calibration editing option, ion concentration (ISE) with calibration editing option, relativ
  • pH with calibration editing option, ion concentration (ISE) with calibration editing option, relativ
  • Kalibratiepunten:
  • 1 point relative mV (RmV) mode, 1 point ORP mode
  • 1 point relative mV (RmV) mode, 1 point ORP mode
  • b×d×h:
  • 60×105×240 mm
  • 60×105×240 mm
  • Gewicht:
  • 0,5 kg
  • 0,5 kg
Frequently Bought Together