Orders LinkContactUsLinkComponent
QUANTOFIX® Test Strips, Formaldehyde
6×95 mm (netto), QUANTOFIX® teststrips zijn direct gebruiksklaar., 30 testschijfjes, reagentia en vergelijkingskaart in een doos, 50×49×149 mm (packaging), 30 Tests, 30
Catalogus # MANA90734
Leverancier:   MACHEREY-NAGEL
QUANTOFIX® Test Strips, Formaldehyde
Catalogus # MANA90734
Leverancier:  MACHEREY-NAGEL
CAS-nummer:  
QUANTOFIX® Test Strips, Formaldehyde
QUANTOFIX® Test Strips, Formaldehyde
6×95 mm (netto), QUANTOFIX® teststrips zijn direct gebruiksklaar., 30 testschijfjes, reagentia en vergelijkingskaart in een doos, 50×49×149 mm (packaging), 30 Tests, 30
CAS-nummer:  
Price
96,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 30 ST
Product Details & Documents
QUANTOFIX® test strips meet all requirements of a modern rapid test. The colour of the reactive pad changes depending on the concentration of an analyte in the sample. The evaluation is usually carried out visually by comparison of the reaction colour with a multi-stage colour scale. QUANTOFIX® test strips are immediately ready-to-use. They do not require additional accessories. The test strips are intended for single use, maintenance or calibration are not required.
  • Results within seconds: Just dip, wait and read against multi-stage colour scale Always ready to use: No accessories necessary for evaluation Safe results: Desiccant in the stopper for optimal protection of the strips against humidity
These test strips allow the quick and easy determination of formaldehyde. They come with all necessary reagents so that the measurement can immediately be started. Within 1 minute one gets a reliable result.
Specificaties
Specificaties
  • Chemische methode:
    30 testschijfjes, reagentia en vergelijkingskaart in een doos
  • VPE:
    30
  • Omschrijving:
    6×95 mm (netto)
  • Afmetingen:
    50×49×149 mm (packaging)
  • Tests per kit:
    30 Tests
  • Meetbereik:
    QUANTOFIX® teststrips zijn direct gebruiksklaar.
  • Cat. No.:
    MANA90734
  • Platform:
    Semi-quantitative test strips
  • Instrument:
    Fluoride - rood → wit
  • Parameter:
    2,5 jaar/jaren
  • Method:
    Zilver - okerachtig → bruin; pH - geel → blauw
  • Bestanddelen:
    100 teststrips in een buisje
  • Gewicht:
    Niet CE-gecertificeerd en geen gevaarlijke stoffen
  • Conformiteit:
    De evaluatie wordt meestal visueel uitgevoerd door vergelijking van de reactiekleur met een meertraps-kleurschaal.
  • Houdbaarheid (in maanden):
    24 (from production)
Specificaties