Aluminium oxide, Ecochrom™ Alumina N Activity: Super I
Catalogus # ICNA0204589
Leverancier: MP Biomedicals
CAS-nummer:
Specificaties
- VPE:50 kg
- Seq:4418
Specificaties
Over dit artikel
:
:101.96 g/mol
Dichtheid:3.94 g/cm³ (20 °C) (lit.)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
CAS-nummer:1344-28-1
:11092-32-3
Formule:Al₂O₃
MDL-nummer:MFCD00003424