Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer voor NH₃, 0 - 35 %, 0,5 %, 270 mm
Catalogus # AMARH860600
Leverancier:   Amarell
Hydrometers
Catalogus # AMARH860600
Leverancier:  Amarell
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer voor NH₃, 0 - 35 %, 0,5 %, 270 mm
Price
45,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometer for ammonia (NH₃).
Specificaties
  • Omschrijving:
    Hydrometer voor NH₃
  • Lengte:
    270 mm
  • Seq:
    03
  • Indeling:
    0,5 %
  • Meetbereik:
    0 - 35 %