Orders LinkContactUsLinkComponent
Filling solution for ISE electrodes, sodium
Filling solution for ISE electrodes, sodium
Electrode filling solution, 0,02 M NH4Cl, for use with ISENA381 IntelliCAL™ electrode, 59 ml bottle, with dispenser cap, 59 mL
Catalogus # HACH2965126
Leverancier:   Hach
Filling solution for ISE electrodes, sodium
Catalogus # HACH2965126
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  
Filling solution for ISE electrodes, sodium
Filling solution for ISE electrodes, sodium
Electrode filling solution, 0,02 M NH4Cl, for use with ISENA381 IntelliCAL™ electrode, 59 ml bottle, with dispenser cap, 59 mL
CAS-nummer:  
Price
30,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 59 mL
Product Details & Documents
Internal filling solution for use with ISENA381 IntelliCAL™ Ultra sodium ion selective electrodes.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    59 mL
  • Omschrijving:
    Electrode filling solution, 0,02 M NH4Cl, for use with ISENA381 IntelliCAL™ electrode, 59 ml bottle, with dispenser cap
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.