Membraanfilters, nylon, Whatman™
De hoogwaardige nylon membranen zijn geschikt voor het filteren van waterige oplossingen en de meeste organische solventen. Ze zijn geschikt voor gebruik met een breed gamma van biologische voorbereidingen en kunnen gebruikt worden waar andere membranen ongeschikt of moeilijk te gebruiken zijn.
- Flexibel, duurzaam en scheurbestendig
- Kan geautoclaveerd worden bij 135 °C
Nylon membranen zijn hydrofiel, waardoor er geen bevochtigingsmiddelen die geëxtraheerd zouden kunnen worden bij het filteren van waterige oplossingen.
- Catalog No:
- 514-0108
- 516-1746
- 514-0107
- 514-0774
- 514-0773
- 516-1744
- 514-0571
- 514-0950
- 514-0570
- 514-0951
- Poriëngrootte:
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,20 µm
- 0,20 µm
- 0,80 µm
- 0,20 µm
- 0,20 µm
- 1,00 µm
- Dikte:
- 150 - 187 µm
- 150 - 187 µm
- 150 - 187 µm
- 150 - 187 µm
- 150 - 187 µm
- 150 - 187 µm
- 137 - 200 µm
- 150 - 187 µm
- 150 - 187 µm
- —
- Waterdebiet:
- >60 ml/min (0,35 bar)
- >60 ml/min (0,35 bar)
- >60 ml/min (0,35 bar)
- >60 ml/min (0,35 bar)
- >50 ml/min (0,35 bar)
- >50 ml/min (0,35 bar)
- >180 ml/min (0,35 bar)
- >50 ml/min (0,35 bar)
- >50 ml/min (0,35 bar)
- —
- Maximumtemperatuur:
- 135 °C
- 135 °C
- 135 °C
- 135 °C
- 135 °C
- 135 °C
- 135 °C
- 135 °C
- 135 °C
- 135 °C
Frequently Bought Together