Specifications
- Meetbereik:–50…+70 °C
- Resolutie:0,01 °C
- Gewicht:142 g
- b×d×h:70×108×19 mm
- Juistheid:±0,25 °C
- Kabellengte:3 m
- VPE:1
- Voeler:1 flessonde en 1 bullet sonde
Specifications
About this item
Dataloggende thermometer die gebruikt kan worden in 21 CFR 11 omgevingen. Ideaal voor temperatuurcontrole in koelers, vriezers, waterbaden, verwarmingsblokken en incubatoren.
- Met functies zoals min-/max- en huidige temperatuur, smart alarm, schakelbaar tussen °F en °C
- Smart alarm heeft een zichtbaar/hoorbaar alarm dat blijft luiden, zelfs wanneer de alarmwaarden niet meer bereikt worden
- Kan meer dan 1 miljoen temperatuurmetingen en 10 unieke alarmmeldingen opslaan
- De drievoudige weergave toont de minimum-, maximum- en huidige temperatuur, schakelbaar tussen °F en °C
- Statusindicatoren - lage batterijspanning, laag geheugengebruik, USB-gegevensoverdracht en actieve alarmstatus
Hoog/laag alarmen en tijd-/datumaanduiding: De alarm tracking-functie slaat elke alarmgebeurtenis in het geheugen op met het tijdstip waarop het alarm geactiveerd werd en waarop de waarden weer binnen bereik waren. Alarmindicators zijn onder meer zichtbare LED's, geluidswaarschuwingen en knipperende LCD-segmenten. Gegevens voor maximaal 10 verschillende alarmgebeurtenissen kunnen opgehaald worden met de meest recente gebeurtenis zichtbaar op het scherm.
USB-gegevensoverdracht: Met de nieuwe functie kunnen geregistreerde gegevens (CSV-bestand) overgedragen worden van de thermometer naar een PC (of Mac) met een USB-stick (niet meegeleverd). Er is geen software nodig voor de computerinterface. Elke thermometer heeft een uniek ID waardoor meerdere apparaten op dezelfde locatie gebruikt kunnen worden. De ruwe gegevens op het apparaat kunnen niet overschreven of aangepast worden.