ESD-laarsovertrekken, MICROGARD® 2000, model 407
Catalog # ANSEWH20B-00407-00
Supplier: Ansell
Specifications
- Schoenmaat:42 - 46
- Kledingstuk toepassing:Pharmaceutical,Electronics/semi-conductor
- Kleur:wit
- VPE:150 PAIR
Specifications
About this item
Deze ESD-laarsovertrekken zijn gemaakt van een microporeuze polyethyleen film met een non-woven binnenlaag.
- Lintjessluiting
- Elastisch tot bovenkant van de laars
- Gebonden naden
- ESD PVC-zool
- Geschikt voor schoenmaat 42 - 46