Program controller
Programme controller with 1,8 m cable, PR 5-3T
Catalogus # 453-2109
Leverancier: GESTIGKEIT HARRY
Ga naar:
Product Details & Documents
The micro-processor controlled ramp controller is a complex time/temperature control and this program is indefinitely stored by means of an EEPROM.
- Pogramming enabling each value to be viewed for control purposes
- Programmable pre-selected constant time makes it active at any time
- Each temperature and time parameter can be selected with their own keys
Suitable for the high-temperature hotplate.
Specificaties
- Model:PR 5-3T
- Omschrijving:Programme controller with 1,8 m cable
- Cat. No.:453-2109
- Tijdbereik:(per ramp) 3×9/59 hours per minute
- b×d×h:305×180×105 mm
- Besturing/programma's:Up to 5 ramps and 3 profile programs can be easily stored
- Gewicht:2,7 kg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.